Merck
APO456795244
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Größe auswählen
1 G
€ 59,80
Lieferanten-SKU: OR9735-1G
€ 59,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 59,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR9735-1G
€ 59,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
46-47
Iupac Name
ethyl 2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2S/c1-3-11-6(10)5-4(2)9-7(8)12-5/h3H2,1-2H3
InChIKey
VUARUZUFHDNJSY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-2-chloro-4-methyl-13-thiazole-5-carboxylate
Boiling point
46-47
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-2-chloro-4-methyl-13-thiazole-5-carboxylate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)