Merck
APO456790878
Apollo Scientific Ltd
Methyl 5-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Größe auswählen
1 G
€ 92,80
Lieferanten-SKU: OR14068-1G
€ 92,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 92,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR14068-1G
€ 92,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
113-115
Iupac Name
methyl 5-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H7ClO2S/c1-13-10(12)9-5-6-4-7(11)2-3-8(6)14-9/h2-5H,1H3
InChIKey
FEUIEMHKEHSOCU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-chlorobenzobthiophene-2-carboxylate
Boiling point
113-115
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-chlorobenzobthiophene-2-carboxylate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)