Wichtige Dokumente
APO455838883
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC9781-1G
€ 59,80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC9781-1G
€ 59,80
bp
146-148
Iupac Name
3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5FO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
InChIKey
GFHCXVJXSLGRJR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-hydroxybenzoic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)