Wichtige Dokumente
APO455838844
Apollo Scientific Ltd
4-Hydroxy-2-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC9635-100MG
€ 59,80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC9635-100MG
€ 59,80
Iupac Name
2-phenyl-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C11H7F3N2O/c12-11(13,14)8-6-9(17)16-10(15-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,15,16,17)
InChIKey
SMUCGWAIODOUCG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-hydroxy-2-phenyl-6-trifluoromethylpyrimidine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)