Merck
APO455838583
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.29
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
bp
93-96
Iupac Name
ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H10F3NO2S/c1-2-19-12(18)10-7-20-11(17-10)8-4-3-5-9(6-8)13(14,15)16/h3-7H,2H2,1H3
InChIKey
ZPJJUAUWQRNPQZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-2-3-trifluoromethylphenyl-13-thiazole-4-carboxylate
Synonym
4-(Ethoxycarbonyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole, 3-[4-(Ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]benzotrifluoride
Boiling point
93-96
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-2-3-trifluoromethylphenyl-13-thiazole-4-carboxylate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)