Merck
APO455838391
Apollo Scientific Ltd
4-(Trifluoromethyl)phenoxyacetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.15
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
[4-(trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c10-9(11,12)6-1-3-7(4-2-6)15-5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
InChIKey
NTBSLTKYEVAWEE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-trifluoromethylphenoxyacetic-acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-trifluoromethylphenoxyacetic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)