Merck
APO455838264
Apollo Scientific Ltd
3,4-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Größe auswählen
1 G
€ 59,80
5 G
€ 90,60
25 G
€ 214,90
Lieferanten-SKU: PC7836-1G
€ 59,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 59,80
5 G
€ 90,60
25 G
€ 214,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC7836-1G
€ 59,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
137-139
Iupac Name
3,4-difluoro-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6F2O3/c1-13-7-4(8(11)12)2-3-5(9)6(7)10/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
BGBIVLWLYHILBQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-difluoro-2-methoxybenzoic-acid
Synonym
6-Carboxy-2,3-difluoroanisole, 3,4-Difluoro-o-anisic acid
Boiling point
137-139
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-difluoro-2-methoxybenzoic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)