Merck
APO455837953
Apollo Scientific Ltd
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Größe auswählen
1 G
€ 89,50
5 G
€ 192,90
25 G
€ 661,50
Lieferanten-SKU: PC7321-1G
€ 89,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 89,50
5 G
€ 192,90
25 G
€ 661,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC7321-1G
€ 89,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,5-bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H3F6N/c10-8(11,12)6-1-2-7(9(13,14)15)5(3-6)4-16/h1-3H
InChIKey
OMAYRCLGTUORSS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/25-bistrifluoromethylbenzonitrile
Flash Point
194
Piktogramme
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/25-bistrifluoromethylbenzonitrile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)