Merck
APO455837860
Apollo Scientific Ltd
2',3',6'-Trifluoroacetophenone
Größe auswählen
1 G
€ 60,90
5 G
€ 80,70
10 G
€ 108,20
Lieferanten-SKU: PC7202G-1G
€ 60,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 60,90
5 G
€ 80,70
10 G
€ 108,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC7202G-1G
€ 60,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
1-(2,3,6-trifluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H5F3O/c1-4(12)7-5(9)2-3-6(10)8(7)11/h2-3H,1H3
InChIKey
INDGVPJYDRJJPJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/236-trifluoroacetophenone
Synonym
1-(2,3,6-Trifluorophenyl)ethan-1-one, 1-Oxo-1-(2,3,6-trifluorophenyl)ethane
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/236-trifluoroacetophenone
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)