Merck
APO455837284
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-methylbenzotrifluoride
Größe auswählen
1 G
€ 59,80
Lieferanten-SKU: PC5649-1G
€ 59,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 59,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.03
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC5649-1G
€ 59,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6BrF3/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10,11)12/h2-4H,1H3
InChIKey
WXXDBPIOFOYRLP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-methylbenzotrifluoride
Synonym
1-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene, 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)toluene
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-methylbenzotrifluoride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)