Merck
APO455837256
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Größe auswählen
250 MG
€ 129,10
1 G
€ 244,60
5 G
€ 619,70
Lieferanten-SKU: PC5595-250MG
€ 129,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 129,10
1 G
€ 244,60
5 G
€ 619,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.97
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC5595-250MG
€ 129,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
mp (Schmelzpunkt)
none
Iupac Name
methyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Inchi Code
1S/C4H4BrF3O2/c1-10-3(9)2(5)4(6,7)8/h2H,1H3
InChIKey
BFNLYVZMYOKODI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-bromo-333-trifluoropropanoate
Synonym
Methyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropionate
Flash Point
126
Melting Point
none
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-bromo-333-trifluoropropanoate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)