Merck
APO455837210
Apollo Scientific Ltd
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Größe auswählen
1 G
€ 95,00
Lieferanten-SKU: PC5476-1G
€ 95,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 95,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC5476-1G
€ 95,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
220-223
Iupac Name
2-oxo-6-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)4-2-1-3(5(11)13)6(14)12-4/h1-2H,(H2,11,13)(H,12,14)
InChIKey
BZMWJLRKOIRLSU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-hydroxy-6-trifluoromethylnicotinamide
Boiling point
220-223
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-hydroxy-6-trifluoromethylnicotinamide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)