Merck
APO455837132
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline
Größe auswählen
1 G
€ 222,60
Lieferanten-SKU: PC53023-1G
€ 222,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 222,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.46
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC53023-1G
€ 222,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-6-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrClFN/c7-3-1-2-4(9)6(10)5(3)8/h1-2H,10H2
InChIKey
ASLOEQLGHNXAHJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-chloro-6-fluoroaniline
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-chloro-6-fluoroaniline
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)