Merck
APO455837122
Apollo Scientific Ltd
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Größe auswählen
1 G
€ 60,90
5 G
€ 67,50
Lieferanten-SKU: PC5296-1G
€ 60,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 60,90
5 G
€ 67,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC5296-1G
€ 60,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
123
Iupac Name
N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C9H7F3N2O3/c1-5(15)13-6-2-3-8(14(16)17)7(4-6)9(10,11)12/h2-4H,1H3,(H,13,15)
InChIKey
MIHJCLQINRFOLX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-nitro-3-trifluoromethylacetanilide
Synonym
N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, 5-Acetamido-2-nitrobenzotrifluoride
Boiling point
123
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-nitro-3-trifluoromethylacetanilide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)