Wichtige Dokumente
APO455836486
Apollo Scientific Ltd
1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC48317-100MG
€ 103,80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC48317-100MG
€ 103,80
Iupac Name
1-bromo-7-fluoroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrFN/c10-9-8-5-7(11)2-1-6(8)3-4-12-9/h1-5H
InChIKey
UFACKHVMOIQVNM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-7-fluoroisoquinoline
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)