Wichtige Dokumente
APO455836275
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC4374W-1G
€ 59,80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC4374W-1G
€ 59,80
Iupac Name
[2-fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C8H7F4N/c9-7-3-1-2-6(5(7)4-13)8(10,11)12/h1-3H,4,13H2
InChIKey
FCYVKQRWNQRCFE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-6-trifluoromethylbenzylamine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)