Wichtige Dokumente
APO455835439
Apollo Scientific Ltd
3,4-Difluorotoluene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC2942-5G
€ 60,90
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC2942-5G
€ 60,90
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
mp (Schmelzpunkt)
25
Dichte
1.12
Iupac Name
1,2-difluoro-4-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H6F2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
InChIKey
FZMPLKVGINKUJZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Flash Point
Melting Point
Dichte
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-difluorotoluene
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)