Merck
APO455834986
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)but-1-ene
Größe auswählen
1 G
€ 103,80
Lieferanten-SKU: PC2026T-1G
€ 103,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 103,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.51
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC2026T-1G
€ 103,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)-1-butene
Inchi Code
1S/C5H2ClF7/c1-2(6)3(7,4(8,9)10)5(11,12)13/h1H2
InChIKey
VJFYSORKRLINOQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-3444-tetrafluoro-3-trifluoromethylbut-1-ene
Synonym
1H,1H-Heptafluoro(2-chloro-3-methylbut-1-ene)
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-3444-tetrafluoro-3-trifluoromethylbut-1-ene
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)