Merck
APO455834957
Apollo Scientific Ltd
5-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Größe auswählen
250 MG
€ 251,20
1 G
€ 504,20
Lieferanten-SKU: PC1955-250MG
€ 251,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 251,20
1 G
€ 504,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC1955-250MG
€ 251,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
bp
31-32
Iupac Name
1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H6F2O3/c1-5(12)6-2-3-7-8(4-6)14-9(10,11)13-7/h2-4H,1H3
InChIKey
BGHPIIBSWJDRLQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-acetyl-22-difluoro-13-benzodioxole
Synonym
1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethan-1-one, 3',4'-(Difluoromethylenedioxy)acetophenone
Flash Point
97-99/7.5mm
Boiling point
31-32
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-acetyl-22-difluoro-13-benzodioxole
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)