Merck
APO455834782
Apollo Scientific Ltd
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Größe auswählen
1 G
€ 82,90
5 G
€ 196,20
Lieferanten-SKU: PC1613-1G
€ 82,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 82,90
5 G
€ 196,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.58
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC1613-1G
€ 82,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO/c9-4-1-2-6(8(10,11)12)5(3-4)7(13)14/h1-3H,(H2,13,14)
InChIKey
GHXSHBPNICIQJS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-trifluoromethylbenzamide
Synonym
2-Carbamoyl-4-chlorobenzotrifluoride, 5-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluamide
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-trifluoromethylbenzamide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)