Merck
APO455834359
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-3,5-difluoropyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.98
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-bromo-3,5-difluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2BrF2N/c6-5-4(8)1-3(7)2-9-5/h1-2H
InChIKey
PAYLLTXDCVQGLW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-35-difluoropyridine
Flash Point
36-37/0.6mm
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-35-difluoropyridine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)