Merck
APO455834314
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine
Größe auswählen
250 MG
€ 59,80
1 G
€ 79,60
5 G
€ 199,50
Lieferanten-SKU: PC10402-250MG
€ 59,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 59,80
1 G
€ 79,60
5 G
€ 199,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.03
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC10402-250MG
€ 59,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
80-86(dec.)
Iupac Name
4-bromo-3-fluoro-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C6H6BrFN2/c7-3-1-2-4(9)6(10)5(3)8/h1-2H,9-10H2
InChIKey
ZTSHEADNOHWIMO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluorobenzene-12-diamine
Synonym
4-Bromo-3-fluorophenylene-1,2-diamine, 1-Bromo-3,4-diamino-2-fluorobenzene
Boiling point
80-86(dec.)
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluorobenzene-12-diamine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)