Merck
APO455834124
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Größe auswählen
1 G
€ 60,90
5 G
€ 91,70
25 G
€ 255,60
Lieferanten-SKU: PC0836-1G
€ 60,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 60,90
5 G
€ 91,70
25 G
€ 255,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC0836-1G
€ 60,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
70-72
Iupac Name
4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5FO2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-4,10H
InChIKey
GBJJCODOZGPTBC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Synonym
4-Fluorosalicylaldehyde, 5-Fluoro-2-formylphenol
Boiling point
70-72
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)