Wichtige Dokumente
APO455833477
Apollo Scientific Ltd
3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR9153-50MG
€ 66,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR9153-50MG
€ 66,40
Iupac Name
3-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c14-8-11-3-1-2-10(6-11)7-13-5-4-12-9-13/h1-6,8-9H,7H2
InChIKey
JMKQKKQFLYPQDD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Flash Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-1h-imidazol-1-ylmethylbenzaldehyde
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)