Merck
APO455833151
Apollo Scientific Ltd
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.28
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
bp
89-94
Iupac Name
4-(4-methyl-1-piperazinyl)aniline
Inchi Code
1S/C11H17N3/c1-13-6-8-14(9-7-13)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-5H,6-9,12H2,1H3
InChIKey
MOZNZNKHRXRLLF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-4-methylpiperazin-1-ylaniline
Boiling point
89-94
Piktogramme
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-4-methylpiperazin-1-ylaniline
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)