Wichtige Dokumente
APO455832862
Apollo Scientific Ltd
2-(3-Hydroxyprop-1-ynyl)benzonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR7437-250MG
€ 159,90
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR7437-250MG
€ 159,90
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-(3-hydroxy-1-propynyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H7NO/c11-8-10-5-2-1-4-9(10)6-3-7-12/h1-2,4-5,12H,7H2
InChIKey
ABSXJTJGIGJBOE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-3-hydroxyprop-1-ynylbenzonitrile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)