Merck
APO455832601
Apollo Scientific Ltd
1-(4,4'-Dichlorobenzhydryl)piperazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.25
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
bp
107-109
Iupac Name
1-[bis(4-chlorophenyl)methyl]piperazine
Inchi Code
1S/C17H18Cl2N2/c18-15-5-1-13(2-6-15)17(21-11-9-20-10-12-21)14-3-7-16(19)8-4-14/h1-8,17,20H,9-12H2
InChIKey
PTLFMGDNZYQISN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-44-dichlorobenzhydrylpiperazine
Boiling point
107-109
Piktogramme
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-44-dichlorobenzhydrylpiperazine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)