Merck
APO455832209
Apollo Scientific Ltd
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Größe auswählen
1 G
€ 59,80
25 G
€ 77,40
100 G
€ 133,50
Lieferanten-SKU: OR61036-1G
€ 59,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 59,80
25 G
€ 77,40
100 G
€ 133,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.02
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR61036-1G
€ 59,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
250-252
Iupac Name
2,4-dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2N3/c7-4-3-1-2-9-5(3)11-6(8)10-4/h1-2H,(H,9,10,11)
InChIKey
GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-dichloro-7h-pyrrolo23-dpyrimidine
Boiling point
250-252
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-dichloro-7h-pyrrolo23-dpyrimidine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)