Merck
APO455831903
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxyphenyl isothiocyanate
Größe auswählen
1 G
€ 66,40
Lieferanten-SKU: OR5832-1G
€ 66,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 66,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR5832-1G
€ 66,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
bp
57-61
mp (Schmelzpunkt)
>110
Iupac Name
1-ethoxy-4-isothiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C9H9NOS/c1-2-11-9-5-3-8(4-6-9)10-7-12/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
REEKOMRZYJXXNR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxyphenyl-isothiocyanate
Boiling point
57-61
Melting Point
>110
Piktogramme
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxyphenyl-isothiocyanate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)