Merck
APO455831094
Apollo Scientific Ltd
4-(Methylsulphonyl)phenylhydrazine hydrochloride
Größe auswählen
1 G
€ 60,90
Lieferanten-SKU: OR4432-1G
€ 60,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 60,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR4432-1G
€ 60,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
202(dec.)
Iupac Name
1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O2S.ClH/c1-12(10,11)7-4-2-6(9-8)3-5-7;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
InChIKey
QVCMFSJTNVQJFG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methylsulphonylphenylhydrazine-hydrochloride
Boiling point
202(dec.)
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methylsulphonylphenylhydrazine-hydrochloride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)