Merck
APO455831026
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-3-chloro-1H-indazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.48
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-bromo-3-chloro-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-11-7(5)9/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
LDBXLSQSRZCYHL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-3-chloro-1h-indazole
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-3-chloro-1h-indazole
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)