Merck
APO455828986
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
Größe auswählen
1 G
€ 92,80
Lieferanten-SKU: OR2386-1G
€ 92,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 92,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.58
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR2386-1G
€ 92,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
207-209
Iupac Name
2-chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
Inchi Code
1S/C7H5ClO3.H2O/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11;/h1-3,9H,(H,10,11);1H2
InChIKey
LVNLXWMDILTYQC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-hydroxybenzoic-acid-hydrate
Boiling point
207-209
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-hydroxybenzoic-acid-hydrate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)