Wichtige Dokumente
APO455828736
Apollo Scientific Ltd
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-thiocarboxamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR22963-250MG
€ 113,70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR22963-250MG
€ 113,70
bp
198-200
Iupac Name
5-(2-pyridinyl)-2-thiophenecarbothioamide
Inchi Code
1S/C10H8N2S2/c11-10(13)9-5-4-8(14-9)7-3-1-2-6-12-7/h1-6H,(H2,11,13)
InChIKey
VOYHCOULKKDLRP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-pyridin-2-ylthiophene-2-thiocarboxamide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)