Merck
APO455828690
Apollo Scientific Ltd
Bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
bp
40
mp (Schmelzpunkt)
>100
Iupac Name
bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-8(10)7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-7H,1-4H2,(H,9,10)
InChIKey
JESWDXIHOJGWBP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Fused
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/bicyclo221heptane-2-carboxylic-acid
Flash Point
134-136/16mm
Boiling point
40
Melting Point
>100
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/bicyclo221heptane-2-carboxylic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)