Merck
APO455827683
Apollo Scientific Ltd
3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid
Größe auswählen
1 G
€ 59,80
5 G
€ 63,10
Lieferanten-SKU: OR1538-1G
€ 59,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 59,80
5 G
€ 63,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR1538-1G
€ 59,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
146-150
Iupac Name
3-bromo-1-adamantanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H15BrO2/c12-11-4-7-1-8(5-11)3-10(2-7,6-11)9(13)14/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)
InChIKey
DJUDQBVINJIMFO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromoadamantane-1-carboxylic-acid
Boiling point
146-150
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromoadamantane-1-carboxylic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)