Merck
APO455827325
Apollo Scientific Ltd
4-Bromobenzamidoxime
Größe auswählen
1 G
€ 60,90
Lieferanten-SKU: OR14239-1G
€ 60,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 60,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.05
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR14239-1G
€ 60,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
bp
142-144
Iupac Name
4-bromo-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10-11/h1-4,7H,9H2
InChIKey
RUKWLUVOKHKIIY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromobenzamidoxime
Boiling point
142-144
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromobenzamidoxime
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)