Merck
APO455827219
Apollo Scientific Ltd
2-(4-Bromophenyl)-5-thio-1,3,4-oxadiazole
Größe auswählen
1 G
€ 108,20
5 G
€ 244,60
25 G
€ 653,80
Lieferanten-SKU: OR13745-1G
€ 108,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 108,20
5 G
€ 244,60
25 G
€ 653,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR13745-1G
€ 108,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
bp
190-196
Iupac Name
5-(4-bromophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2(3H)-thione
Inchi Code
1S/C8H5BrN2OS/c9-6-3-1-5(2-4-6)7-10-11-8(13)12-7/h1-4H,(H,11,13)
InChIKey
IAUFUSRGSRXPQY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-bromophenyl-5-thio-134-oxadiazole
Boiling point
190-196
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-bromophenyl-5-thio-134-oxadiazole
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)