Wichtige Dokumente
APO455826016
Apollo Scientific Ltd
3-(Piperazin-1-yl)propanoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR0947-250MG
€ 76,30
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR0947-250MG
€ 76,30
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
bp
199-201
Iupac Name
3-(1-piperazinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H14N2O2/c10-7(11)1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-6H2,(H,10,11)
InChIKey
RSEHHYMPNZWTGQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-piperazin-1-ylpropanoic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)