Merck
APO455825953
Apollo Scientific Ltd
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carbonitrile
Größe auswählen
1 G
€ 142,30
Lieferanten-SKU: OR0831-1G
€ 142,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 142,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR0831-1G
€ 142,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4,6-dimethoxy-2-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H7N3O2/c1-11-6-3-7(12-2)10-5(4-8)9-6/h3H,1-2H3
InChIKey
JKBOPKHTARFXNE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/46-dimethoxypyrimidine-2-carbonitrile
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/46-dimethoxypyrimidine-2-carbonitrile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)