Merck
APO444780077
Apollo Scientific Ltd
4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
Größe auswählen
250 MG
€ 140,10
1 G
€ 352,40
Lieferanten-SKU: OR111088-250MG
€ 140,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 140,10
1 G
€ 352,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR111088-250MG
€ 140,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-tert-butyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H11NOS/c1-8(2,3)6-5-11-7(4-10)9-6/h4-5H,1-3H3
InChIKey
ZSICFKHOZSNTLK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-tert-butyl-13-thiazole-2-carboxaldehyde
Flash Point
50-52/2mm
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-tert-butyl-13-thiazole-2-carboxaldehyde
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)