Wichtige Dokumente
APO429251115
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC408236-1G
€ 90,60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC408236-1G
€ 90,60
Iupac Name
2-bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O3/c9-4-2-1-3-5(6(4)7(13)14)15-8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
InChIKey
ZCMUHYSGAOIGEG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-trifluoromethoxybenzoic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)