Merck
APO428499362
Apollo Scientific Ltd
3-Ethoxy-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-ethoxy-2,6-difluorophenylalanine
Inchi Code
1S/C11H13F2NO3/c1-2-17-9-4-3-7(12)6(10(9)13)5-8(14)11(15)16/h3-4,8H,2,5,14H2,1H3,(H,15,16)
InChIKey
JWUOGFHCCLUCBY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-26-difluoro-dl-phenylalanine
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-26-difluoro-dl-phenylalanine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)