Merck
APO428499110
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylacetic acid
Größe auswählen
1 G
€ 205,00
Lieferanten-SKU: PC302986-1G
€ 205,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 205,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.64
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC302986-1G
€ 205,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10ClFO3/c1-2-15-10-7(11)4-3-6(9(10)12)5-8(13)14/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
JLMJTUGWXPDCKF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylacetic-acid
Piktogramme
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylacetic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)