Merck
APO428499036
Apollo Scientific Ltd
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol
Größe auswählen
1 G
€ 92,80
5 G
€ 225,90
10 G
€ 370,00
Lieferanten-SKU: PC302912-1G
€ 92,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 92,80
5 G
€ 225,90
10 G
€ 370,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC302912-1G
€ 92,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-ethoxy-3,5-difluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H10F2O2/c1-2-13-9-6(5-12)3-7(10)4-8(9)11/h3-4,12H,2,5H2,1H3
InChIKey
RUYKUBORNPIPTF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethoxy-35-difluorobenzyl-alcohol
Piktogramme
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethoxy-35-difluorobenzyl-alcohol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)