Wichtige Dokumente
APO428498523
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC302574-1G
€ 117,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC302574-1G
€ 117,00
Iupac Name
4-chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3ClF2O/c8-7-5(9)1-4(3-11)2-6(7)10/h1-3H
InChIKey
RFARYBRXGROFNC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-35-difluorobenzaldehyde
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)