Wichtige Dokumente
APO428498504
Apollo Scientific Ltd
3'-Fluoro-5'-methylacetophenone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC302555-100MG
€ 73,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC302555-100MG
€ 73,00
Iupac Name
1-(3-fluoro-5-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9FO/c1-6-3-8(7(2)11)5-9(10)4-6/h3-5H,1-2H3
InChIKey
KFJMZDKKROJRHE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)