Wichtige Dokumente
APO428498471
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC302522-1G
€ 188,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC302522-1G
€ 188,50
Iupac Name
amino(3-chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7ClFNO2/c9-5-3-1-2-4(6(5)10)7(11)8(12)13/h1-3,7H,11H2,(H,12,13)
InChIKey
ZIVKCKDAFNYYSS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)