Wichtige Dokumente
APO428498204
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-5-(pentafluorosulfur)aniline
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC302255-1G
€ 359,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC302255-1G
€ 359,00
Iupac Name
2-methoxy-5-(pentafluoro-lambda~6~-sulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H8F5NOS/c1-14-7-3-2-5(4-6(7)13)15(8,9,10,11)12/h2-4H,13H2,1H3
InChIKey
WLURTVOYVCVDAC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)