Merck
APO428498043
Apollo Scientific Ltd
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Größe auswählen
1 G
€ 131,30
5 G
€ 426,10
10 G
€ 697,80
Lieferanten-SKU: PC302094-1G
€ 131,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 131,30
5 G
€ 426,10
10 G
€ 697,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC302094-1G
€ 131,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c1-14-7-4-2-3-6(5-13)8(7)9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChIKey
HSPNVFXNJYKWSK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methoxy-2-trifluoromethylbenzaldehyde
Piktogramme
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methoxy-2-trifluoromethylbenzaldehyde
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)