Wichtige Dokumente
APO427944610
Apollo Scientific Ltd
6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H8O2S/c9-4-7-3-6-5-10-2-1-8(6)11-7/h3-4H,1-2,5H2
InChIKey
DONVCZPIYCTGFE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)